missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-fluorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C15155G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C15155G 5 g
C151525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C15155G Fournisseur TCI America Code fournisseur C15155G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 78068-85-6
Formule moléculaire C7H3ClF4
Poids moléculaire (g/mol) 198.54
Numéro MDL MFCD00042207
Clé InChI BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
Nom de l’IUPAC 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Quantité 5 g
Poids de formule 198.54
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-4051
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur