missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. c208125g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C208125G 25 g
C20815G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C208125G Fournisseur TCI America Code fournisseur C208125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 117482-84-5
Formule moléculaire C7H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 155.556
Numéro MDL MFCD00015431
Clé InChI VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem1561, acmc-1bnmf, 3-chloro-4-florobenzonitrile, 3-chloro-4-fluorobenzontrile, ksc174m4n, 3-chloro,4-fluorobenzonitrile, 3-chloro4-fluorobenzo-nitrile
PubChem CID 145525
Nom de l’IUPAC 3-chloro-4-fluorobenzonitrile
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Point de fusion 72 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Forme physique Poudre de cristal à 20 °C
Numéro UN 3439
Point d’ébullition 135 °C
Poids de formule 155.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)