missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH3216903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3216903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH3216903 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3216903
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 131986-28-2 | Molecular Formula: C7H4ClN3S | Molecular Weight: 197.64 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 131986-28-2
Formule moléculaire C7H4ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 197.64
Numéro MDL MFCD03066187
Clé InChI CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 10488164
Nom de l’IUPAC 3-chloro-4-pyridine-3-yl-1,2,5-thiadiazole
SOURIRES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Point de fusion 56 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 197.65
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche