missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-2-méthylanisole, 97%

Numéro de catalogue. AAB2220306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2220306 5 g
AAB2220314 25 g
AAB2220322 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2220306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2220306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3260-88-6 | C8H9ClO | 156,61 g/mol

Les complexes tricarbonyles arène-manganèse sont préparés à l’aide de 3-Chloro-2-méthylanisole.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Les complexes tricarbonyles arène-manganèse sont préparés à l’aide de 3-Chloro-2-méthylanisole.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 3260-88-6
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00070772
Clé InChI LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
Nom de l’IUPAC 1-chloro-3-méthoxy-2-méthylbenzène
SOURIRES COC1=CC=CC(Cl)=C1C

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-2-methylanisole
Point de fusion -3 °C
Densité 1.16
Point d’ébullition 212 °C à 215 °C
Point d’éclair 92 °C (197 °F)
Indice de réfraction 1.5395
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1862220
Poids de formule 156.61
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226
Hazard Statement GHS H Statement
H226
Flammable liquid and vapour.
Precautionary Statement P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 221-862-6
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche