missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Buten-2-ol, 97%
Description
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, de l’agrochimie, de la pharmacie et des produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Buten-2-ol |
| Point de fusion | <-100 °C |
| Densité | 0.838 |
| Point d’ébullition | 96 °C à 98 °C |
| Point d’éclair | 20 °C (68 °F) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1.414 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1986 |
| Beilstein | 1361410 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H315-H319-H332-H335 |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 3; Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 209-929-8 |
| RTECSNumber | EM9275000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche