missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromométhylbenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C16655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C16655G 5 g
C166525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C16655G Fournisseur TCI America Code fournisseur C16655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 28188-41-2
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00001809
Clé InChI CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
Nom de l’IUPAC 3-(bromométhyl)benzonitrile
SOURIRES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromomethylbenzonitrile
Point de fusion 95 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 130 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 196.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline