missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Bromothythyl)pyridine hydrobromure, 97%

Numéro de catalogue. AC397140050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC397140050 5 g
AC397140010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC397140050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 397140050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252,93 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4916-55-6
Formule moléculaire C6H6BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 252.93
Numéro MDL MFCD01321314
Clé InChI FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
PubChem CID 12707037
Nom de l’IUPAC 3-(bromothythyl)pyridine; Hydrobromure
SOURIRES C1=CC(=CN=C1)CBr.Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion 150,0 °C à 155,0 °C
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Poids de formule 252.93
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Danger

RUO – Usage réservé à la recherche