missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromocatechol, 95%
Description
Le 3-Bromocatechol est utilisé comme intermédiaire médicamenteux et agrochimique, intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 3-Bromocatechol est utilisé comme intermédiaire médicamenteux et agrochimique, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
: le 3-Bromocatechol est utilisé comme intermédiaire médicamenteux et agrochimique, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromocatechol |
| Point de fusion | 39 °C à 42 °C |
| Quantité | 250 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans des solvants organiques. |
| Poids de formule | 189.01 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche