missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromobenzotrifluorure 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B066425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B066425G 25 g
B0664250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B066425G Fournisseur TCI America Code fournisseur B066425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 401-78-5
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000380
Clé InChI NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
Nom de l’IUPAC 1-bromo-3-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromobenzotrifluoride
Point d’ébullition 155 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 225.01
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-0068&(9)-1242
RTECSNumber XS7970000
TSCA Oui