missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromobenzènesulfonyl Chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B23895G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B23895G 5 g
B23891G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B23895G Fournisseur TCI America Code fournisseur B23895G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2905-24-0
Formule moléculaire C6H4BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.51
Numéro MDL MFCD00052313
Clé InChI PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
Nom de l’IUPAC 3-bromobenzène-1-chlorure de sulfonyle
SOURIRES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromobenzenesulfonyl Chloride
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 255.51
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide