missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Bromoacétyl)pyridine Hydrobromure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B30065G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B30065G 5 g
B300625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B30065G Fournisseur TCI America Code fournisseur B30065G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17694-68-7
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.95
Numéro MDL MFCD00052182
Clé InChI WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
PubChem CID 2776234
Nom de l’IUPAC Bromure d’hydrogène 2-bromo-1-(pyridine-3-yl)éthane-1-one bromure
SOURIRES [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Bromoacetyl)pyridine Hydrobromide
Point de fusion 195 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 280.95
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur