missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97%

Numéro de catalogue. AAH2619706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2619706 5 g
AAH2619703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2619706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2619706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253,02 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 477535-41-4
Formule moléculaire C8H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 253.02
Numéro MDL MFCD08059506
Clé InChI PCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-bromobenzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem16131, acmc-209kad, ksc496e1r, 3-bromo-5-formylbenzotrifluoride, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 16115438
Nom de l’IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SOURIRES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Sensibilité Sensible à l’air
Poids de formule 253.02
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche