missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-5-fluoropyridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH2576606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2576606 5 g
AAH2576603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2576606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2576606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 407-20-5 | C5H3BrFN | 175,99 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 407-20-5
Formule moléculaire C5H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 175.99
Numéro MDL MFCD04112555
Clé InChI HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-3-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridine, 3-brom-5-fluorpyridin, 3-bromo-5-fluoro pyridine, pyridine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorpyridine, 5-bromo-3-fluoride pyridine, 3-bromine-5-fluoride pyridine, pubchem3964, 3-bromo-5-fluoropyridin
PubChem CID 820206
Nom de l’IUPAC 3-bromo-5-fluoropyridine
SOURIRES FC1=CN=CC(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-5-fluoropyridine
Point de fusion 24 °C à 28 °C
Point d’éclair 64 °C (148 °F)
Odeur Caractéristiques
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de formule 175.99
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H302-H315-H318-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche