Learn More
3-Bromo-4-méthylaniline, 97%
Description
La 3-bromo-4-méthylaniline est utilisée dans la synthèse des isomères de bases de 1,7-dihalo de Trü¶ger. Il convient à l’étude des réactions des cations radicaux méthylphényle 4-(N,N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl et 5-(N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl avec l’O2 par spectrométrie de masse par piège ionique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
3-bromo-4-méthylaniline est utilisée dans la synthèse des isomères de bases de Tröger′1,7-dihalo. Il convient à l’étude des réactions des cations radicaux méthylphényle 4-(N,N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl et 5-(N,N,N-triméthylammonium)-2-méthylphényl avec l’O2 par spectrométrie de masse par piège ionique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-4-methylaniline |
| Point de fusion | 25 °C à 28 °C |
| Point d’ébullition | 254 °C à 257 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Odeur | Caractéristiques |
| Indice de réfraction | 1.6115 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1562057 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H301-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H311-H315-H319 Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 231-807-8 |
| RTECSNumber | XU4375000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche