missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde, 97+%
Description
Le 3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde est un intermédiaire dans les synthèses organiques, il est utilisé pour produire d’autres substances chimiques comme le 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde est un intermédiaire dans les synthèses organiques, il est utilisé pour produire d’autres produits chimiques comme le 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 1,33 g/L.
Notes
Sensible à l’air. Conserver sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air.
Le 3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde est un intermédiaire dans les synthèses organiques, il est utilisé pour produire d’autres produits chimiques comme le 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 1,33 g/L.
Notes
Sensible à l’air. Conserver sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 125 °C à 128 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2205318 |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau 1,33 g/L. |
| Poids de formule | 201.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche