missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-Bromo-4-fluorobenzoïque 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21335G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21335G 5 g
B21331G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21335G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21335G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1007-16-5
Formule moléculaire C7H3BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.00
Numéro MDL MFCD00042463
Clé InChI ONELILMJNOWXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-bromo benzoic acid, 3-bromo-4-fluorobenzoicacid, rarechem al bo 0604, buttpark 20\01-58, benzoic acid, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1320, 3-bromo-4-fiuorobenzoic acid, 5-bromo-4-fluorobenzoic acid
PubChem CID 70509
Nom de l’IUPAC 3-bromo-4-fluorobenzoate
SOURIRES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-4-fluorobenzoic Acid
Point de fusion 139 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 219.01
Pourcentage de pureté ≥96,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline