missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-2-nitropyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B46905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B46905G 5 g
B46901G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B46905G Fournisseur TCI America Code fournisseur B46905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54231-33-3
Formule moléculaire C5H3BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.00
Numéro MDL MFCD00955614
Clé InChI WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
Nom de l’IUPAC 3-bromo-2-nitropyridine
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-2-nitropyridine
Point de fusion 104 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 203.00
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline