missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B46725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B46725G 5 g
B467225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B46725G Fournisseur TCI America Code fournisseur B46725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 15862-33-6 | C5H3BrN2O3 | 218.994 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 15862-33-6
Formule moléculaire C5H3BrN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.994
Numéro MDL MFCD03840431
Clé InChI KWSOHRDMTWDAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine, 3-bromo-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitropyridine, 3-bromo-5-nitro-2 1h-pyridinone, 3-bromo-5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-2-hydroxypyridine, pubchem6708, acmc-209dic, ksc684c2p
PubChem CID 613279
Nom de l’IUPAC 3-bromo-5-nitro-1H-pyridine-2-1
SOURIRES C1=C(C(=O)NC=C1[N+](=O)[O-])Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
Point de fusion 216 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 218.99
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline