missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-aminosalicylique, 97%

Numéro de catalogue. AC225262500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC225262500 250 mg Bouteille en verre
AC225260500 50 mg Bouteille en verre
AC225260010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC225262500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225262500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 570-23-0 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 570-23-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00010299
Clé InChI IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
Nom de l’IUPAC Acide 3-amino-2-hydroxybenzoïque
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Aminosalicylic acid
Nom Remarque 97%
CAS % minimum 96.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 240,0 °C
Couleur Beige à gris-vert
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 250 mg
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : légèrement soluble. Autres solubilités : soluble dans l’acétone, légèrement soluble dans l’éthanol
Poids de formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
EINECSNumber 209-328-0
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche