missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Aminométhyl)pyridine, 98+%

Numéro de catalogue. AAB2363422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2363422 100 g
AAB2363414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2363422 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2363422
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3731-52-0 | C6H8N2 | 108,144 g/mol

Il trouve son application en tant que rubefacient.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il trouve son application en tant que rubefacient.

Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le méthanol.

Notes
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, du dioxyde de carbone et des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé. Éloignez-vous des sources d’inflammation. Conserver sous gaz inerte.

Identifiants chimiques

CAS 3731-52-0
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00006412
Clé InChI HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
PubChem CID 31018
Nom de l’IUPAC Pyridine-3-ylméthanamine
SOURIRES C1=CC(=CN=C1)CN

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -21 °C
Densité 1.062
pH 11 à 12
Point d’ébullition 226 °C
Point d’éclair 100 °C (212 °F)
Odeur Semblable à une amine
Indice de réfraction 1.551
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 108056
Sensibilité Sensible à l’air
Renseignements sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau. Soluble en chloroforme, acétate d’éthyle et méthanol.
Poids de formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312-H314
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
EINECSNumber 223-091-0
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche