missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminobenzylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A14315G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A14315G 5 g
A143125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A14315G Fournisseur TCI America Code fournisseur A14315G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4403-70-7
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00078355
Clé InChI ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminobenzylamine, 3-aminomethyl aniline, m-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 3-amino, 3-aminomethyl-aniline, pubchem5802, alpha-amino-m-toluidine, 3-aminomethyl phenylamine, 3-aminophenyl methylamine
PubChem CID 4628831
Nom de l’IUPAC 3-(aminométhyl)aniline
SOURIRES NCC1=CC(N)=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Aminobenzylamine
Point de fusion 43 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 134 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3259
Poids de formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-3897
TSCA Non