missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-aminobenzènsulfonique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A026525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A026525G 25 g
A0265500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A026525G Fournisseur TCI America Code fournisseur A026525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121-47-1
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.186
Numéro MDL MFCD00065345
Clé InChI ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
PubChem CID 8474
ChEBI CHEBI:27764
Nom de l’IUPAC Acide 3-aminobenzènsulfonique
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Aminobenzenesulfonic Acid
Quantité 25 g
Poids de formule 173.19
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1971
RTECSNumber OY2300000
TSCA Oui