missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7117937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2486100MG 100 mg
A24861G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A2486100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A2486100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 73834-77-2 | C11H9N3 | 183.214 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 73834-77-2
Formule moléculaire C11H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.214
Numéro MDL MFCD00209818
Clé InChI UGMPOJSWOINMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Amino-beta-carboline
PubChem CID 119537
Nom de l’IUPAC 9H-pyrido[3,4-b]indol-3-amine
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC(=NC=C3N2)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole
Point de fusion 291 °C
Quantité 100 mg
Poids de formule 183.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UU9351650
TSCA Non