missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-5-fluoropyridine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A27535G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A27535G 5 g
A27531G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A27535G Fournisseur TCI America Code fournisseur A27535G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 210169-05-4 | C5H5FN2 | 112.107 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 210169-05-4
Formule moléculaire C5H5FN2
Poids moléculaire (g/mol) 112.107
Numéro MDL MFCD00234073
Clé InChI ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-fluoropyridine, 5-amino-3-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-3-pyridylamine, 5-fluoro-3-pyridinamine, 3-fluoro-5-aminopyridine, 5-fluoropyridin-3-ylamine, 3-amine-5-fluoro-pyridin, 3-amino-5-fluoro-pyridin, 3-amine-5-fluoro-pyridine
PubChem CID 574450
Nom de l’IUPAC 5-fluoropyridine-3-amine
SOURIRES C1=C(C=NC=C1F)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-5-fluoropyridine
Point de fusion 87 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 112.11
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline