missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-5-bromobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A19145G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A19145G 5 g
A191425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A19145G Fournisseur TCI America Code fournisseur A19145G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54962-75-3
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.023
Clé InChI HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
Nom de l’IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
Point d’ébullition 223 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 240.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide