missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-3-méthyloxane 97,0+%% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-3-methyloxetane |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 87.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |