missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-Amino-2-naphthique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A22585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A22585G 5 g
A22581G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A22585G Fournisseur TCI America Code fournisseur A22585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5959-52-4
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Numéro MDL MFCD00004115
Clé InChI XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
Nom de l’IUPAC Acide 3-aminonaphtalène-2-carboxylique
SOURIRES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-2-naphthoic Acid
Point de fusion 212 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 187.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber QL1400000
TSCA Oui