missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 98% (poids sec), peut continuer jusqu’à 5% d’eau
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-2-cyclohexen-1-one |
| Point de fusion | 128 °C à 133 °C (séché) |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (dry wt.) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 471354 |
| Poids de formule | 111.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | May contain up to 5% water |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 226-014-9 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche