missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B38905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B38905G 5 g
B38901G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B38905G Fournisseur TCI America Code fournisseur B38905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 186550-13-0
Formule moléculaire C9H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.26
Numéro MDL MFCD01861220
Clé InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonyme 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
Nom de l’IUPAC (3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-aminium
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 186.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur