missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-acétylcoumarine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A22005G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A22005G 5 g
A220025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A22005G Fournisseur TCI America Code fournisseur A22005G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3949-36-8
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD00006853
Clé InChI CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
PubChem CID 77553
Nom de l’IUPAC 3-acétylchromène-2-une
SOURIRES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Acetylcoumarin
Point de fusion 123 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 188.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline