missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-acétoxy-2-méthylbenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15585G 5 g
A155825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A15585G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 168899-58-9
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00957176
Clé InChI LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3798557
Nom de l’IUPAC Acide 3-acétyloxy-2-méthylbenzoïque
SOURIRES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Acetoxy-2-methylbenzoic Acid
Point de fusion 148 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-4420&(3)-4455
TSCA Non