missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 3-(9H-Carbazol-9-yl)phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. C29671G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C29671G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C29671G Fournisseur TCI America Code fournisseur C29671G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
CAS 864377-33-3
Couleur Blanc-jaune
Formule moléculaire C18H14BNO2
Quantité 1 g
Numéro MDL MFCD18072506
Synonyme 3-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl, 3-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 3-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 3-9h-9-carbazole phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl benzeneboronic acid
Clé InChI IDQUIFLAFFZYEX-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES B(C1=CC(=CC=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)(O)O
Nom de l’IUPAC (3-carbazol-9-ylphényl)acide boronique
Poids moléculaire (g/mol) 287.125
PubChem CID 56965778
Poids de formule 287.13
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats