missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,9-Bis(2-cyanoéthyle)-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5,5]undécane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B172325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B172325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. B172325G Supplier TCI America Supplier No. B172325G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 3058-04-6
Formule moléculaire C13H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.30
Numéro MDL MFCD00191394
Clé InChI BNAMIPLIODPZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme CTU
PubChem CID 76465
Nom de l’IUPAC 3-[3-(2-cyanoéthyle)-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5,5]undécan-9-yl]propaninnitrile
SOURIRES C1C2(COC(O1)CCC#N)COC(OC2)CCC#N

Specifications

Nom ou substance chimique 3,9-Bis(2-cyanoethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Quantité 25 g
Poids de formule 266.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-0846
TSCA Oui