missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,9-Bis(1,1-diméthyl-2-hydroxyéthyle)-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5,5]undécane, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAL1295822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1295822 100 g
AAL1295814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1295822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1295822
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1455-42-1 | Molecular Formula: C15H28O6 | Molecular Weight: 304.383 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1455-42-1
Formule moléculaire C15H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 304.383
Numéro MDL MFCD00059794
Clé InChI BPZIYBJCZRUDEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diyl bis 2-methylpropan-1-ol, 3,9-bis 1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane, cyclic acetal, 2-9-1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecan-3-yl-2-methylpropan-1-ol, acmc-209cve, ksc489m7h, 2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diethanol, beta3,beta3,beta9,beta9-tetramethyl, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal cyclic acetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritol acetal cyclic acetal
PubChem CID 7569008
Nom de l’IUPAC 2-[3-(1-hydroxy-2-méthylpropane-2-yl)-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5,5]undécan-9-yl]-2-méthylpropane-1-ol
SOURIRES CC(C)(CO)C1OCC2(CO1)COC(OC2)C(C)(C)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Point de fusion 197 °C à 200 °C
Quantité 100 g
Beilstein 1574570
Poids de formule 304.39
Pourcentage de pureté 97%
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche