missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,9'-Bicarbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B48115G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B48115G 5 g
B48111G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B48115G Fournisseur TCI America Code fournisseur B48115G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18628-07-4
Formule moléculaire C24H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 332.406
Numéro MDL MFCD27644690
Clé InChI FHJJVSJWFYYPAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13236022
Nom de l’IUPAC 3-carbazol-9-yl-9H-carbazole
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)N4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C64

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,9′-Bicarbazole
Point de fusion 216 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 332.41
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline