missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dichlorocarbazole 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D37515G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D37515G 5 g
D37511G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D37515G Fournisseur TCI America Code fournisseur D37515G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5599-71-3
Formule moléculaire C12H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 236.095
Numéro MDL MFCD00218271
Clé InChI BIMDTNQPZWJKPL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 236487
Nom de l’IUPAC 3,6-dichloro-9H-carbazole
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1Cl)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,6-Dichlorocarbazole
Point de fusion 208 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 236.10
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline