missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphényl)-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7128598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D5000200MG 200 mg
D50001G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D5000200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D5000200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 741293-42-5
Formule moléculaire C22H19Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 457.21
Numéro MDL MFCD12024283
Clé InChI JIWBCHGVZITSFJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 59557273
Nom de l’IUPAC 3,6-dibromo-9-(4-tert-butylphényl)-9H-carbazole
SOURIRES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole
Point de fusion 218 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 457.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline