missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Dibromo-2-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D44155G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D44155G 5 g
D44151G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D44155G Fournisseur TCI America Code fournisseur D44155G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 39919-65-8 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 39919-65-8
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.92
Numéro MDL MFCD06254589
Clé InChI UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-6-methylpyridine, 3,6-dibromo-2-picoline, pyridine, 3,6-dibromo-2-methyl, 3,6-dibromo-2-methyl-pyridine, pubchem3580, 2,5-dibromo-6-picoline, 2,5-dibromo-6-methypyridine, ksc495i3h, 2,5-dibromo-6-methyl pyridine, 3,6-dibromo-2-methylpyridine
PubChem CID 2762946
Nom de l’IUPAC 3,6-dibromo-2-méthylpyridine
SOURIRES CC1=C(Br)C=CC(Br)=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,6-Dibromo-2-methylpyridine
Point de fusion 38 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 250.92
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline