missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC18004DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC18004DE 5g
CC18004CB 250mg
CC18004DA 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC18004DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC18004DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2199-58-8
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00111522
Clé InChI RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
Nom de l’IUPAC 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
SOURIRES CC1=CC(=C(N1)C=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS % minimum 94.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Formule linéaire Yes
Quantité 5g
Poids de formule 123.15
Pourcentage de pureté 95%