missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Diméthoxybenzénène acide boronique, 98%

Numéro de catalogue. AAH5296503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAH5296503 1 g
AAH5296506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5296503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5296503
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181,982 g/mol

L’acide 3,5-diméthoxybenzénénenoboronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage catalysées par le palladium, la préparation de dérivés des benzopyranones comme modulateurs positifs des récepteurs GABAA, la préparation des alcènes aryl via un couplage à trois composantes catalysé par le couplage palladium et Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé comme réactif pour la cyanation catalysée par rhodium avec N-cyano-N-phényl-p-méthylbenzonsulfonamide et pour la préparation d’inhibiteurs de bisphosphonates de la farnésyl pyrophosphate synthase humaine.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: l’acide 3,5-diméthoxybenzénénenoboronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage catalysées par le palladium, la préparation de dérivés des benzopyranones comme modulateurs positifs du récepteur GABAA, la préparation des alcènes aryliques via un couplage à trois composantes catalysé par le couplage palladium et Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé comme réactif pour la cyanation catalysée par rhodium avec N-cyano-N-phényl-p-méthylbenzonsulfonamide et pour la préparation d’inhibiteurs de bisphosphonates de la farnésyl pyrophosphate synthase humaine.

Solubilité
Soluble dans du méthanol.

Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 192182-54-0
Molecular Formula C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.982
MDL Number MFCD03095127
InChI Key XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
PubChem CID 4374257
IUPAC Name (3,5-diméthoxyphényl)acide boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O

Spécifications

Melting Point 205°C to 207°C
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in methanol.
Formula Weight 181.98
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche