missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diiodosalicylaldéhyde, 97%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3, 5-Diiodosalicylaldehyde |
| Point de fusion | 108 °C à 110 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (GC) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 373.92 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| EINECSNumber | 220-117-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche