missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dihydroxybenzhydrazide, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Melting Point | 256°C to 257°C |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 2642968 |
| Formula Weight | 168.15 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 3,5-Dihydroxybenzhydrazide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche