missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Difluorobenzylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D33431G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D33431G 1 g
D33435G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D33431G Fournisseur TCI America Code fournisseur D33431G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90390-27-5
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00061244
Clé InChI VJNGGOMRUHYAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobenzylamine, 3,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-difluoro, 1-3,5-difluorophenyl methanamine, 3,5-difluorobenzyl amine, 3,5-difluorophenyl methylamine, 3, 5-difluorobenzylamine, pubchem4409, 3,5-difluoro-benzylamine, 3,5-difluoro-benzyl amine
PubChem CID 145211
Nom de l’IUPAC 1-(3,5-difluorophényl)méthanamine
SOURIRES NCC1=CC(F)=CC(F)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Difluorobenzylamine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 184 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 2735
Poids de formule 143.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide