missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester pinacolique de l'acide 3,5-difluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH62042MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH62042MD 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH62042MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H62042MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1029439-83-5 | Molecular Formula: C12H15BF2O3 | Molecular Weight: 256.056 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1029439-83-5
Formule moléculaire C12H15BF2O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.056
Numéro MDL MFCD16996286
Clé InChI KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57655406
Nom de l’IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de formule 256.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche