missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, 97%
Description
Le 3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la préparation du (Z)-2,6-difluoro-(((2-méthyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidène)méthyl)phénylacétatate.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la préparation de (Z)-2,6-difluoro-(((2-méthyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidène)méthyl)phénylacétate.
Notes
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants puissants, l’acide et les bases fortes.
: le 3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la préparation de (Z)-2,6-difluoro-(((2-méthyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidène)méthyl)phénylacétate.
Notes
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants puissants, l’acide et les bases fortes.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 121 °C à 124 °C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Poids de formule | 158.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche