missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dichlorobenzènsulfonyl Chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D35035G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D35035G 5 g
D350325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D35035G Fournisseur TCI America Code fournisseur D35035G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 705-21-5
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.50
Numéro MDL MFCD00051698
Clé InChI RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro, pubchem5120, acmc-209oey, ksc377a3t
PubChem CID 522388
Nom de l’IUPAC 3,5-dichlorobenzène-1-sulfonyle chlorure
SOURIRES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(Cl)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl Chloride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 245.50
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Morceaux cristallins