missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Bromure de dibromobenzyle 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D40205G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D40205G 5 g
D402025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D40205G Fournisseur TCI America Code fournisseur D40205G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56908-88-4
Formule moléculaire C7H5Br3
Poids moléculaire (g/mol) 328.83
Numéro MDL MFCD00052415
Clé InChI PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
Nom de l’IUPAC 1,3-dibromo-5-(bromométhyl)benzène
SOURIRES BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Dibromobenzyl Bromide
Point de fusion 94 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 169 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 328.83
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline