missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. MO07857DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MO07857DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MO07857DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur MO07857DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7411-23-6
Formule moléculaire C2HBr2N3
Poids moléculaire (g/mol) 226.859
Clé InChI FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
Nom de l’IUPAC 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
SOURIRES C1(=NC(=NN1)Br)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 226.86
Pourcentage de pureté 97%