missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrochlorure d’acide 3,5-diaminobenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D007925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D007925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D007925G Fournisseur TCI America Code fournisseur D007925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 618-56-4
Formule moléculaire C7H10Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 225.069
Numéro MDL MFCD00012983
Clé InChI IGPLRBRBTUNCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diaminobenzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-, hydrochloride 1:2, acmc-1b2s7, 3,5-diaminobenzoicaciddihydrochloride, 3,5-diamino benzoic acid dihydrochloride
PubChem CID 15556789
Nom de l’IUPAC acide 3,5-diaminobenzoïque; Dihydrochlorure
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O.Cl.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Diaminobenzoic Acid Dihydrochloride
Quantité 25 g
Poids de formule 225.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DG6240000
TSCA Oui