missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyl chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21865G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21865G 5 g
B21861G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21865G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21865G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39234-86-1
Formule moléculaire C8H3ClF6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 312.61
Numéro MDL MFCD00014725
Clé InChI BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
PubChem CID 520945
Nom de l’IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)chlorure de benzènesulfonyle
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl Chloride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 312.61
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Cristaux